1,4-Phenylendimethanthiol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BI7566-250MG
BI7566-1G
BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA
21.9
EUR
APOSBI7566-250MG
APOSBI7566-1G
APOSBI7566-5G
1,4-Phenylendimethanthiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Bitte beachten Store under Argon.
Formel:
C₈H₁₀S₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004872 CAS-Nummer: 105-09-9 |