D(-)-Sorbit
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
BI2889-1KG BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA 0 EUR
APOSBI2889-1KG APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbit
D(-)-Sorbit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molekulargewicht: 182.17 g/mol
Siedepunkt: 295
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004708
CAS-Nummer: 50-70-4
Merck Index: 13,08797