5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G
BI2048-5G
BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA
24.8
EUR
APOSBI2048-1G
APOSBI2048-5G
APOSBI2048-25G
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin)
5-Brom-2'-deoxyuridin (Broxuridin)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Schmelzpunkt: 190…194 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006529 CAS-Nummer: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |