3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole

PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 105 EUR
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Schmelzpunkt: 162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569436
CAS-Nummer: 362601-71-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR