2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9920-1G
PC9920-5G
PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA
31.9
EUR
APOSPC9920-1G
APOSPC9920-5G
APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formel:
C₆H₃FINO₂ Schmelzpunkt: 36…37 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368790 CAS-Nummer: 886762-71-6 |