4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9913-1G
PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA
183
EUR
APOSPC9913-1G
APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel:
C₈H₃F₃INO Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07368784 CAS-Nummer: 886762-66-9 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |