2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9904-1G
PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA
140
EUR
APOSPC9904-1G
APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368678 CAS-Nummer: 886762-79-4 |