3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G
PC9893-5G
PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA
97.3
EUR
APOSPC9893-25G
APOSPC9893-5G
APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Formel:
C₇H₅BrClF Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236591 CAS-Nummer: 203302-92-5 |