(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9762-1G PC9762-100MG PC9762-250MG
APOSPC9762-1GEA 676 EUR
APOSPC9762-1G APOSPC9762-100MG APOSPC9762-250MG
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 97%
(Z)-1-Bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₂BrF₃
Siedepunkt: 57…58 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037239
CAS-Nummer: 149597-48-8