2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9738-1G
PC9738-5G
APOSPC9738-1GEA
304
EUR
APOSPC9738-1G
APOSPC9738-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel:
C₄HBr₂F₃N₂ Molekulargewicht: 293.867 g/mol Schmelzpunkt: 162…164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458161 CAS-Nummer: 81654-02-6 |