4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9635-100MG PC9635-250MG
APOSPC9635-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC9635-100MG APOSPC9635-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-phenyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₁₁H₇F₃N₂O
Molekulargewicht: 240.181 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00269571
CAS-Nummer: 158715-14-1