2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Dichte: 1.769 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369770
CAS-Nummer: 870703-71-2