2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G
PC9435-5G
PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA
46.4
EUR
APOSPC9435-1G
APOSPC9435-5G
APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Formel:
C₈H₅F₃O₂S Schmelzpunkt: 120…122 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00236336 CAS-Nummer: 37526-67-3 |