2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9369-1G
PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA
49.3
EUR
APOSPC9369-1G
APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formel:
C₈H₅ClF₂O Siedepunkt: 85…87 °C (11 mm Hg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08458139 CAS-Nummer: 141060-00-6 UN-Nummer: 1760 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...