Perfluoroheptanoic anhydride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC9291-25G
PC9291-100G
PC9291-5G
APOSPC9291-25GEA
480
EUR
APOSPC9291-25G
APOSPC9291-100G
APOSPC9291-5G
Perfluoroheptanoic anhydride 98%
Perfluoroheptanoic anhydride
Formel:
C₁₄F₂₆O₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00156011 CAS-Nummer: 78225-99-7 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |