1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,6-Dichloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexane
PC9238-10G
PC9238-25G
PC9238-5G
APOSPC9238-10GEA
292
EUR
APOSPC9238-10G
APOSPC9238-25G
APOSPC9238-5G
1,6-Dichloroperfluorohexane 97%
1,6-Dichloroperfluorohexane
Formel:
C₆Cl₂F₁₂ Siedepunkt: 113…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00155741 CAS-Nummer: 355-40-8 |