4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Carboxy-2,3-difluoroaniline
PC9169-10G
PC9169-1G
PC9169-5G
PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA
484
EUR
APOSPC9169-10G
APOSPC9169-1G
APOSPC9169-5G
APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04114097 CAS-Nummer: 194804-85-8 |