2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911251-1G PC911251-250MG
APOSPC911251-1GEA 754 EUR
APOSPC911251-1G APOSPC911251-250MG
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 95%
2-Cyano-3-(2-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₂
Molekulargewicht: 193.174 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800431
CAS-Nummer: 948015-67-6