3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC911150-1G
PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA
248
EUR
APOSPC911150-1G
APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11036172 CAS-Nummer: 1267271-26-0 |