2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910944-1G
PC910944-250MG
APOSPC910944-1GEA
377
EUR
APOSPC910944-1G
APOSPC910944-250MG
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
2-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel:
C₇H₄F₃N₃ Molekulargewicht: 187.122 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19705789 CAS-Nummer: 73221-25-7 |