2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 219 EUR
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Formel: C₉H₄FN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26383424
CAS-Nummer: 1820674-40-5