8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910722-1G
PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA
828
EUR
APOSPC910722-1G
APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Formel:
C₁₀H₈FNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22373149 CAS-Nummer: 5279-86-7 |