2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC910171-100MG PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC910171-100MG APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Formel: C₆H₆F₂N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18261290
CAS-Nummer: 1211587-46-0