3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9096-1G PC9096-5G
APOSPC9096-1GEA 169 EUR
APOSPC9096-1G APOSPC9096-5G
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
3-Fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07779030
CAS-Nummer: 914636-93-4