6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909188-1G
PC909188-5G
APOSPC909188-1GEA
145
EUR
APOSPC909188-1G
APOSPC909188-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine 98%
6-(4-Fluorophenyl)-2-hydroxypyridine
Formel:
C₁₁H₈FNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11876187 CAS-Nummer: 1111111-04-6 |