2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909166-10G
PC909166-1G
PC909166-5G
APOSPC909166-10GEA
502
EUR
APOSPC909166-10G
APOSPC909166-1G
APOSPC909166-5G
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide 98%
2-(4-Fluorophenyl)ethanethioamide
Formel:
C₈H₈FNS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09814508 CAS-Nummer: 351-82-6 |