3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909130-1G
PC909130-5G
APOSPC909130-1GEA
134
EUR
APOSPC909130-1G
APOSPC909130-5G
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₅FN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16875565 CAS-Nummer: 1262412-83-8 |