(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC909034-1G PC909034-250MG
APOSPC909034-1GEA 364 EUR
APOSPC909034-1G APOSPC909034-250MG
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid 97%
(3-Fluoro-benzoylamino)-acetic acid
Formel: C₉H₈FNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00479174
CAS-Nummer: 366-47-2