N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908954-25G PC908954-5G
APOSPC908954-25GEA 301 EUR
APOSPC908954-25G APOSPC908954-5G
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine 97%
N-Methyl-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115411
CAS-Nummer: 90390-11-7