2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908952-1G
PC908952-5G
APOSPC908952-1GEA
174
EUR
APOSPC908952-1G
APOSPC908952-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene 98%
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)toluene
Formel:
C₈H₉FO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14585007 CAS-Nummer: 828270-60-6 |