4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908779-1G
PC908779-5G
APOSPC908779-1GEA
127
EUR
APOSPC908779-1G
APOSPC908779-5G
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₈FNO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13191582 CAS-Nummer: 1197193-21-7 |