6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908766-1G PC908766-250MG
APOSPC908766-1GEA 85.7 EUR
APOSPC908766-1G APOSPC908766-250MG
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidin-4-ol
Formel: C₅H₄ClFN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23099034
CAS-Nummer: 105806-14-2