5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908750-1G PC908750-250MG
APOSPC908750-1GEA 454 EUR
APOSPC908750-1G APOSPC908750-250MG
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Fluoro-2-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₈FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07643210
CAS-Nummer: 815586-68-6