4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908426-1G PC908426-250MG
APOSPC908426-1GEA 264 EUR
APOSPC908426-1G APOSPC908426-250MG
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione 90%
4-Chloro-6-fluoro-1H-indole-2,3-dione
Formel: C₈H₃ClFNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20485537
CAS-Nummer: 940054-45-5