6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC908345-100MG PC908345-1G
APOSPC908345-100MGEA 219 EUR
APOSPC908345-100MG APOSPC908345-1G
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
6,6-Difluorospiro[3.3]heptan-2-amine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁F₂N·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22566009
CAS-Nummer: 1423032-71-6