Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC908031-1G PC908031-250MG PC908031-5G
APOSPC908031-1GEA 328 EUR
APOSPC908031-1G APOSPC908031-250MG APOSPC908031-5G
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate 98%
Methyl 3-acetyl-4-fluorobenzoate
Formel: C₁₀H₉FO₃
Molekulargewicht: 196.175 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26679549
CAS-Nummer: 198477-82-6