1-Chloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-CHloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene
PC907532-1G PC907532-5G
APOSPC907532-1GEA 149 EUR
APOSPC907532-1G APOSPC907532-5G
1-Chloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene 95%
1-Chloro-3-fluoro-2-isocyanatobenzene
May form small amount of sediment
Formel: C₇H₃ClFNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08444547
CAS-Nummer: 720678-21-7