5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-5-chloro-2,4-difluorobenzene, 5-Bromo-1-chloro-2,4-difluorobenzene
PC9074-10G PC9074-1G PC9074-5G PC9074-25G
APOSPC9074-10GEA 183 EUR
APOSPC9074-10G APOSPC9074-1G APOSPC9074-5G APOSPC9074-25G
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
5-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formel: C₆H₂BrClF₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04112557
CAS-Nummer: 914636-89-8