4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Ethyl-3-fluorophenyl)boronic acid
PC907267-1G
PC907267-250MG
APOSPC907267-1GEA
567
EUR
APOSPC907267-1G
APOSPC907267-250MG
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-Ethyl-3-fluorophenylboronic acid
Formel:
C₈H₁₀BFO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22491298 CAS-Nummer: 1374302-04-1 |