2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906876-1G PC906876-250MG
APOSPC906876-1GEA 139 EUR
APOSPC906876-1G APOSPC906876-250MG
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃Cl₂FO
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835189
CAS-Nummer: 178813-77-9