2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC906769-1G
PC906769-250MG
PC906769-5G
APOSPC906769-1GEA
255
EUR
APOSPC906769-1G
APOSPC906769-250MG
APOSPC906769-5G
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-3,5-difluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₃ClF₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18415557 CAS-Nummer: 189024-26-8 |