5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC906713-1G
PC906713-250MG
APOSPC906713-1GEA
200
EUR
APOSPC906713-1G
APOSPC906713-250MG
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine 95%
5-Chloro-6-fluoropyridin-2-amine
Formel:
C₅H₄ClFN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18253522 CAS-Nummer: 1378595-22-2 |