5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC906125-100MG PC906125-250MG PC906125-500MG
APOSPC906125-100MGEA 667 EUR
APOSPC906125-100MG APOSPC906125-250MG APOSPC906125-500MG
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
5,5-Difluoro-2-azaspiro[3.3]heptane trifluoroacetate
Formel: C₆H₉F₂N·CF₃CO₂H
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD26959152
CAS-Nummer: 1523617-85-7