Potassium cyclopentoxymethyltrifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905473-1G PC905473-5G
APOSPC905473-1GEA 57 EUR
APOSPC905473-1G APOSPC905473-5G
Potassium cyclopentoxymethyltrifluoroborate 95%
Potassium cyclopentoxymethyltrifluoroborate
Formel: C₆H₁₁BF₃O·K
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11505926
CAS-Nummer: 1027642-31-4