Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905466-1G PC905466-250MG PC905466-5G
APOSPC905466-1GEA 335 EUR
APOSPC905466-1G APOSPC905466-250MG APOSPC905466-5G
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide 95%
Potassium trifluoro(oxan-4-ylmethoxymethyl)boranuide
Formel: C₇H₁₃BF₃O₂·K
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11505934
CAS-Nummer: 1350320-55-6