Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC905379-1G PC905379-5G
APOSPC905379-1GEA 48 EUR
APOSPC905379-1G APOSPC905379-5G
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate 95%
Potassium (chloromethyl)trifluoroborate
Formel: CH₂BClF₃·K
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11052821
CAS-Nummer: 1279123-64-6