Potassium (cyclopropylmethyl)trifluoroborate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC905207-1G PC905207-250MG
APOSPC905207-1GEA 250 EUR
APOSPC905207-1G APOSPC905207-250MG
Potassium (cyclopropylmethyl)trifluoroborate 95%
Formel: C₄H₇BF₃·K
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11052655
CAS-Nummer: 1356481-57-6