Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium, Potassium 2-(Boc-aminoethyl)trifluoroborate, Potassium (2-((tert-butoxycarbonyl)amino)ethyl)trifluoroborate, trifluoro-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethyl]boranuide
PC905181-1G
PC905181-5G
APOSPC905181-1GEA
94.4
EUR
APOSPC905181-1G
APOSPC905181-5G
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate 95%
Potassium tert-butyl N-[2-(trifluoroboranuidyl)ethyl]carbamate
Formel:
C₇H₁₄BF₃NO₂·K Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698613 CAS-Nummer: 926280-83-3 |