4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC905024-10G
PC905024-1G
PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA
870
EUR
APOSPC905024-10G
APOSPC905024-1G
APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202698 CAS-Nummer: 157437-25-7 |