5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC904944-1G
PC904944-5G
APOSPC904944-1GEA
145
EUR
APOSPC904944-1G
APOSPC904944-5G
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline
Formel:
C₈H₁₀FN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000410 CAS-Nummer: 881848-77-7 |